3,5-Difenilpirazol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
337870050 337870250
ACRO337870050EA 71.8 EUR
ACRO337870050 ACRO337870250
3,5-Difenilpirazol 99%
3,5-Difenilpirazol
Formula: C₁₅H₁₂N₂
Pto. de fusión: 200…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039675
Núm. CAS: 1145-01-3
EINECS: 214-543-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 204 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %