3,4-Dicloro-1,2,5-tiadiazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11738.09 A11738.18 A11738.30
A11738.09EA 38.6 EUR
A11738.09 A11738.18 A11738.30
3,4-Dicloro-1,2,5-tiadiazol ≥99%
3,4-Dicloro-1,2,5-tiadiazol
Purity: 99% CAS No.: 5728-20-1 Molecular Formula: C2Cl2N2S Formula Weight: 155.01 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5620 Boiling Point: 157-159° Beilstein Reference: 606585 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00010072
Formula: C₂Cl₂N₂S
Pto. Ebullición: 157…159 °C
Densidad: 1,644
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010072
Núm. CAS: 5728-20-1
EINECS: 227-232-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III