3,5-Dicloro-1,2,4-tiadiazol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
376030010 376030050 376030250
ACRO376030010EA 57.7 EUR
ACRO376030010 ACRO376030050 ACRO376030250
3,5-Dicloro-1,2,4-tiadiazol 97%
3,5-Dicloro-1,2,4-tiadiazol
Formula: C₂Cl₂N₂S
Pto. Ebullición: 165…167 °C (760 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799286
Núm. CAS: 2254-88-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %