Ácido 1,2,3-tiadiazol-4-carboxílico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20842.03
B20842.06
B20842.03EA
96.7
EUR
B20842.03
B20842.06
Ácido 1,2,3-tiadiazol-4-carboxílico ≥97%
Ácido 1,2,3-tiadiazol-4-carboxílico
Purity: 97%
CAS No.: 4100-13-4
Molecular Formula: C3H2N2O2S
Formula Weight: 130.12
Melting Point: 227-228°
Beilstein Reference: 113707
Formula:
C₃H₂N₂O₂S Pto. de fusión: 227…228 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052099 Núm. CAS: 4100-13-4 |