2-Amino-1,3,4-tiadiazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
[1,3,4]Thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine
L01244.06
L01244.14
L01244.06EA
53.6
EUR
L01244.06
L01244.14
2-Amino-1,3,4-tiadiazol ≥98%
2-Amino-1,3,4-tiadiazol
Purity: 98+%
CAS No.: 4005-51-0
Molecular Formula: C2H3N3S
Formula Weight: 101.13
Melting Point: 188-194°
Beilstein Reference: 107135
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003107
Formula:
C₂H₃N₃S Pto. de fusión: 188…194 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003107 Núm. CAS: 4005-51-0 EINECS: 223-657-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |