2-Amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
155970250 155970500 155972500
ACRO155970250EA 29 EUR
ACRO155970250 ACRO155970500 ACRO155972500
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol 98%
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol
Formula: C₂H₃N₃S₂
Pto. de fusión: 231…236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003108
Núm. CAS: 2349-67-9
EINECS: 219-078-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (110°C)
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)
UV at 400 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %