2-Amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
A11451.14
A11451.22
A11451.14EA
39.4
EUR
A11451.14
A11451.22
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol 98%
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol
Purity: 98+%
CAS No.: 2349-67-9
Molecular Formula: C2H3N3S2
Formula Weight: 133.19
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 81728
Formula:
C₂H₃N₃S₂ Pto. de fusión: ∼ 243 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003108 Núm. CAS: 2349-67-9 EINECS: 219-078-4 |