2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
115310250 115311000 115310050
ACRO115310250EA 42.1 EUR
ACRO115310250 ACRO115311000 ACRO115310050
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol 98%
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol
Formula: C₂H₂N₂S₃
MW: 150,25 g/mol
Pto. de fusión: 161…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003103
Núm. CAS: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥97.5 %