2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol, (max. 3% H₂O) 97% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
A12615.18
A12615.30
A12615.18EA
49.5
EUR
A12615.18
A12615.30
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol, (max. 3% H₂O) 97% (dry weight)
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol
Purity: 98%
CAS No.: 1072-71-5
Molecular Formula: C2H2N2S3
Formula Weight: 150.24
Melting Point: ca 162° dec.
Beilstein Reference: 113444
Formula:
C₂H₂N₂S₃ Pto. de fusión: ∼ 162 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003103 Núm. CAS: 1072-71-5 EINECS: 214-014-1 |