1,3,4-Tiadiazol-2,5-ditiolato de dipotasio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L11105.06
L11105.14
L11105.06EA
37.8
EUR
L11105.06
L11105.14
1,3,4-Tiadiazol-2,5-ditiolato de dipotasio ≥97%
1,3,4-Tiadiazol-2,5-ditiolato de dipotasio
Purity: 97%
CAS No.: 4628-94-8
Molecular Formula: C2K2N2S3
Formula Weight: 226.43
Melting Point: ca 274° dec.
Beilstein Reference: 4917786
Formula:
C₂K₂N₂S₃ Pto. de fusión: ∼ 274 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003104 Núm. CAS: 4628-94-8 EINECS: 225-043-4 |