2-Amino-5-terc-butil-1,3,4-tiadiazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L06116.03
L06116.06
L06116.03EA
26.9
EUR
L06116.03
L06116.06
2-Amino-5-terc-butil-1,3,4-tiadiazol 97%
2-Amino-5-terc-butil-1,3,4-tiadiazol
Purity: 97%
CAS No.: 39222-73-6
Molecular Formula: C6H11N3S
Formula Weight: 157.24
Melting Point: 181-185°
Beilstein Reference: 119853
Formula:
C₆H₁₁N₃S Pto. de fusión: 181…185 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040403 Núm. CAS: 39222-73-6 EINECS: 254-364-2 |