2-Amino-5-metil-1,3,4-tiadiazol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0874-25G A0874-5G
TCIAA0874-25GEA 122 EUR
TCIAA0874-25G TCIAA0874-5G
2-Amino-5-metil-1,3,4-tiadiazol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-5-metil-1,3,4-tiadiazol
Formula: C₃H₅N₃S
Número MDL: MFCD00003110
Núm. CAS: 108-33-8
EINECS: 203-573-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ffba6e62ed8aa30f52ba47ab0c8f2dcec092fb7&vid=6ffba6e62ed8aa30f52ba47ab0c8f2dcec092fb7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %