2,2'-Bitiofeno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
402690025 402690200
ACRO402690025EA 34.5 EUR
ACRO402690025 ACRO402690200
2,2'-Bitiofeno 97%
2,2'-Bitiofeno
Formula: C₈H₆S₂
Pto. de fusión: 30…35 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005414
Núm. CAS: 492-97-7
EINECS: 207-767-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to dark green to blue Crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)