2,2'-Bitiofeno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12335.03 A12335.06 A12335.14
A12335.03EA 40.7 EUR
A12335.03 A12335.06 A12335.14
2,2'-Bitiofeno ≥98%
2,2'-Bitiofeno
Purity: 98% CAS No.: 492-97-7 Molecular Formula: C8H6S2 Formula Weight: 166.27 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-33° Boiling Point: 260° Beilstein Reference: 3039 MDL No.: MFCD00005414
Formula: C₈H₆S₂
Pto. Ebullición: 260 °C
Pto. de fusión: 30…33 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005414
Núm. CAS: 492-97-7
EINECS: 207-767-2