2,2':5',2''-Tertiofeno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
A16748.03
A16748.06
A16748.MD
A16748.03EA
255
EUR
A16748.03
A16748.06
A16748.MD
2,2':5',2''-Tertiofeno ≥99%
2,2':5',2''-Tertiofeno
Purity: 99%
CAS No.: 1081-34-1
Molecular Formula: C12H8S3
Formula Weight: 248.39
Melting Point: 89-94°
Boiling Point: 160°/0.1mm
Merck Reference: 14,9174
MDL No.: MFCD00012167
Formula:
C₁₂H₈S₃ MW: 248,39 g/mol Pto. Ebullición: 160 °C (0,1 mmHg) Pto. de fusión: 89…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012167 Núm. CAS: 1081-34-1 Índice Merck: 14,9174 |