VWR® Traceable®, Termómetros con dial digital
Proveedor: VWR Collection
620-2082EA 88.9 EUR
620-2082 620-2095 620-2024
VWR® Traceable®, Termómetros con dial digital
Termómetros Termómetros digitales
Estos termómetros son más seguros que los termómetros de mercurio. La sonda lisa (620-2024) es adecuada para soluciones viscosas o semisólidos gracias a su punta de penetración.
  • Las lecturas se actualizan cada segundo
  • Pantalla LCD extragrande y luminosa de fácil lectura
  • 620-2082 con disco metálico adicional (Ø 12,7 mm) para mediciones de superficie
Sonda de acero inoxidable (Lר: 133×3,8 mm)
Información de suministro: Se suministra con pila de óxido de plata y certificado Traceable.