VWR® Traceable®, Termómetro de bolsillo
Proveedor: VWR Collection
620-2077EA 98.3 EUR
620-2077 620-2025
VWR® Traceable®, Termómetro de bolsillo
Termómetros Termómetros digitales
Termómetro seguro para suelos, cubetas, tubos de ensayo, productos alimenticios, incubadores, hidrocarburos del petróleo y prácticamente todos los análisis de laboratorio. Las lecturas se actualizan cada segundo.
  • Gracias al diseño de perfil plano exclusivo, su peso ligero y la pinza para bolsillo incorporada, es ideal para llevar en el bolsillo de la camisa
  • El botón „HOLD“ congela una lectura para verla después; otro botón permite seleccionar entre °F y °C
  • La función de memoria recupera las lecturas mínima y máxima de cualquier periodo de tiempo
Sonda de acero inoxidable (Ø×L: 3,5×89 mm).
Traceability to standards provided by NIST. Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Length: 178 mm
Weight: 28,5 g
Certificaciones: Traceability to standards provided by NIST. Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Información de suministro: Se suministra con estuche protector, pila de óxido de plata, sonda y certificado Traceable®.