VWR® LP series, Balanzas de precisión
Proveedor: VWR Collection
611-2316EA 541 EUR
611-2316 611-2315 611-2314 611-2313 611-2312 611-3349 611-3363
VWR® LP series, Balanzas de precisión
Balanzas
Balanzas robustas, económicas, ideales para establecimientos educativos y uso en laboratorio. Una serie que va desde el simple pesaje hasta el funcionamiento con calibración interna automatizada y con funcionalidad de fecha/hora GLP. Todos los modelos tienen una bandeja superior de acero inoxidable.
  • Unidades de medida y niveles de filtración seleccionables
  • Opción de una pantalla LCD o una pantalla gráfica grande (G) con funcionalidad añadida para GLP y formulación
Note: Balances are now supplied without an internal battery to meet recent transport regulations. An optional external rechargeable battery (611-8684) may be purchased for portable operation of models shown with **.
User can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model name):
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight.
Certificaciones: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Información para pedidos: Para obtener detalles sobre la gama completa de accesorios, incluida la impresora, el software, el teclado externo y el cable de conexión a PC, visite el sitio web o comuníquese con su oficina de ventas local de Avantor. Estas balanzas también están disponibles con un certificado de calibración. Comuníquese con su oficina de ventas local de Avantor para obtener detalles sobre esta opción.
Información de suministro: Supplied with plastic in use protective cover.
Precaución: Tablet Systems are not currently accredited for use with verified/EC-type approved balances.
Tablet Systems are not suitable for LPxG models (large graphic display precision balances).
Models with a large graphic display are denoted by G in the model name. Similarly models with a W or C in the model name have a three-door or a circular windshield, D indicates dual range and i shows internal calibration. FC models are supplied with a factory calibration certificate. See vwr.com for details of the full range of models.