Sondas de temperatura, Lemo® compact, BOLA
Proveedor: Bohlender
P1730-23 P1730-25 P1730-20 P1730-10
BOHLP1730-23EA 330 EUR
BOHLP1730-23 BOHLP1730-25 BOHLP1730-20 BOHLP1730-10
Sondas de temperatura, Lemo® compact, BOLA
Pruebas de temperatura
Se utiliza para la medición de la temperatura en líquidos agresivos y es ideal para los cables de medición incorporados.
  • Termopar en tubo de acero inoxidable encapsulado en PTFE
  • Sonda de temperatura con punta de Ø 6 mm y anillo de cuello de Ø 12 mm
  • Conexión mediante un acoplamiento (tipo Lemo®, casquillo tamaño 1, 4 polos) fijado directamente en el extremo de la sonda
  • Los tiempos de respuesta típicos de T50 son de 7 a 12 segundos y de T90 de 14 a 16 segundos
Certificaciones: Conforme a la FDA