VWR® Traceable® Ultra, Termómetros digitales
Proveedor: VWR Collection
620-2081EA 203 EUR
620-2081 620-2079 620-2080
VWR® Traceable® Ultra, Termómetros digitales
Termómetros Termómetros digitales
Estos termómetros se pueden usar en matraces, cubetas, tubos de ensayo y vasos de precipitados para leer la temperatura de alimentos, gases, muestras, reactivos, baños de agua, hornos, incubadores y semisólidos. La varilla larga permite al usuario realizar mediciones mientras agita soluciones en recipientes profundos. Sonda de acero inoxidable (Ø: 3,5 mm).
  • Sonda resistente a la mayoría de los productos químicos
  • Lecturas en °C actualizadas cada segundo
  • Seguridad de uso: estructura de plástico y acero inoxidable casi irrompible
Weight: < 28 g