VWR® Traceable®, Termómetros resistente al agua
Proveedor: VWR Collection
620-2092EA 55.5 EUR
620-2092 620-2099
VWR® Traceable®, Termómetros resistente al agua
Termómetros Termómetros digitales
Este termómetro resistente al agua y a prueba de golpes es un sustituto seguro de los peligrosos instrumentos de mercurio. La sonda es resistente a la mayoría de los productos químicos.
  • Su estructura resistente al agua permite usarlo en laboratorios húmedos, áreas de limpieza y todas las aplicaciones de campo
  • La memoria recupera las temperaturas mínima y máxima
  • La lectura se actualiza cada segundo
Sonda de acero inoxidable (Lר: 203×3,5 mm)
Información de suministro: Se suministra con sonda, funda para la sonda, pila de óxido de plata y certificado Traceable®.