Protectores de mangas para salas blancas, BioClean-C™
Proveedor: Nitritex
BCSC S-BCSC
113-8152EA 304 EUR
113-8152 113-8168
Protectores de mangas para salas blancas, BioClean-C™
Prendas desechables
Estos protectores de mangas de quimioterapia están hechos de tela CleanTough™ con puños 100% de poliéster. Se procesan para asegurar la compatibilidad con la Clase 4 de la ISO y proporcionar la máxima protección contra una serie de fármacos de quimioterapia.
  • Costuras unidas por ultrasonidos con cinta protectora
  • Ligero, de bajo revestimiento y resistente
  • Puños elásticos
  • Disponible estéril o no estéril
Apta para su uso en salas blancas de clase 10, ISO 4, M2,5.
Type PB [6]; Cat. III
Certificaciones: EN ISO 13034:2005 + A1:2010 (Tipo PB [6]), EN 14325, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Fabricado en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425 Módulo D.
Modelo estéril: Esterilizado de acuerdo con la norma ISO 11137-1:2006.
Envase: Seis bolsas de 15 pares (90 pares empaquetados individualmente) por caja.