VWR®, Juegos de pesas de calibración, clase F2
Proveedor: VWR Collection
611-8662EA 273 EUR
611-8662 611-8663 611-8664 611-8665 611-8666 611-8667 611-8668 611-8669 611-8671 611-8672 611-8673 611-8674 611-8675 611-8676 611-8677 611-8679 611-8680 611-8681 611-8682 611-8692 611-8693 611-8694 611-8695 611-8696 611-8697 611-8698 611-8699 611-8701 611-8702 611-8703 611-8704 611-8705 611-8706 611-8707 611-8709 611-8710 611-8711 611-8712 611-4936 611-4937 611-4942 611-4943
VWR®, Juegos de pesas de calibración, clase F2
Pesas Pesas de calibración
Acero inoxidable. Pesos de alambre de hasta 500 mg en aleación de cobalto.
  • El número de identificación garantiza la trazabilidad para pesas de 1 g en adelante
  • Disponibles con o sin certificado COFRAC
Certificaciones: Conformes a las recomendaciones OILM R111.