VWR®, Embudos con rama larga
Proveedor: VWR Collection
221-0204EA 26.1 EUR
221-0204 221-0205 221-0206 221-0207 221-0208
VWR®, Embudos con rama larga
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
PTFE, blancos.
  • Termorresistentes: de -200 °C a +280 °C
  • Totalmente inerte químicamente
  • Acabado interno antiadherente súper liso
Conical opening with long stem.