VWR®, Pesas de bloque, hierro, clase M2
Proveedor: VWR Collection
611-8383EA 99 EUR
611-8383 611-8384 611-8385 611-8386 611-8387 611-8388 611-8389 611-8390
VWR®, Pesas de bloque, hierro, clase M2
Pesas Pesas de calibración
Pesas rectangulares fabricadas en hierro fundido, magnetización permanente.
  • El número de identificación exclusivo indeleble garantiza la trazabilidad
  • Pintadas en gris
  • Cavidad de ajuste sellada con tapón de plomo
Certificaciones: Conformes a OILM, acreditación COFRAC.