Frascos para medios de cultivo, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
214314401 214315406
391-0504EA 42.4 EUR
391-0504 391-0506
Frascos para medios de cultivo, DURAN®
Frascos Frascos de medios
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® incoloro.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Dilatación térmica mínima, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Con cuello recto para casquetes de vidrio. Los casquetes de vidrio correspondientes están disponibles de manera opcional. Volumen impreso y área de marcado blanca.