Cryoboxes, B41/B42/B61/B62/B72/B92-series
Proveedor: GLW Storing Systems
GLWAB72BEA 6.29 EUR
GLWAB72B GLWAB92B GLWAB62B GLWABS62 GLWAB72G GLWAB62G GLWAB92G GLWABS61 GLWAB61S GLWAB61R 479-1515 479-1514 211-0502 211-0503 GLWAB62 211-0506 GLWAB61 211-0504 GLWAB61Y 211-0505 GLWAB61B 479-1517 479-1516 479-1519 479-1518 GLWAB61G GLWABS92 GLWABS72 GLWAB72S 479-1520 GLWAB72R GLWAB62S 479-1522 GLWAB92S 479-1521 GLWAB92R GLWAB62R GLWAB92Y GLWAB72 GLWAB72Y GLWAB62Y GLWAB92
Cryoboxes, B41/B42/B61/B62/B72/B92-series
Cajas Criocajas
PP, natural o de color.
  • Apto para 64 muestras, dispuestas en compartimentos de 8x8 con 11 mm de diámetro
  • Esterilizable en autoclave hasta +121 °C y uso en congelador hasta -90 °C
  • La tapa transparente incluida permite ver el contenido sin necesidad de abrir la criocaja
  • Agujeros de drenaje en la base para facilitar la apertura de la caja a bajas temperaturas
  • Para muestras sensibles a la luz, elija el color negro/negro
Serie B41
Diseñada para tubos de ensayo de 1,5 a 2,5 ml y tubos de microcentrífuga Safe-Lock de 1,5 a 2,0 ml. Tamaño de tubo genérico hasta 55 mm de altura y 11 mm de diámetro.
Serie B42
Diseñada para tubos de ensayo de 1,5 a 2,5 ml y tubos de microcentrífuga Safe-Lock de 1,5 a 2,0 ml. Tamaño de tubo genérico hasta 55 mm de altura y 11 mm de diámetro.
Serie B61
Diseñada para tubos de ensayo de 1,5 a 2,5 ml y tubos de microcentrífuga Safe-Lock de 1,5 a 2,0 ml. Tamaño de tubo genérico hasta 55 mm de altura y 11 mm de diámetro.
Serie B62
Diseñada para tubos de ensayo de 1,5 a 2,5 ml y tubos de microcentrífuga Safe-Lock de 1,5 a 2,0 ml. Tamaño de tubo genérico hasta 55 mm de altura y 11 mm de diámetro.
Serie B72
Diseñada para tubos de ensayo de 3 a 4 ml. Tamaño de tubo genérico hasta 80 mm de altura y 11 mm de diámetro.
Serie B92
Diseñada para tubos de ensayo de 4 a 5 ml y tubos de microcentrífuga Safe-Lock. Tamaño de tubo genérico hasta 95 mm de altura y 11 mm de diámetro.