Registradores de temperatura, Thermobutton
Proveedor: PROGES PLUS
DAL0052 DAL0075 DAL0076 DAL0018 DAL0020 DAL0021 DAL0022 PAC0010 DAL0096
620-3182EA 95.9 EUR
620-3182 620-3183 620-3184 620-3177 620-3178 620-3179 620-3180 620-3186 620-1853
Registradores de temperatura, Thermobutton
Registradores de datos
Estos registradores de datos pequeños y resistentes pueden resistir cualquier entorno agresivo y ajustare a aplicaciones de control de temperatura, seguimiento de productos, transporte, análisis de proceso, HACCP, etc.
  • Recogida y registro de la fecha y hora
  • Vida útil de la batería hasta 10 años dependiendo de la tasa de muestras y de la temperatura
  • Umbrales superior e inferior de alarma y temporización
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
Certificaciones: EN 12830 tested by CEMAGREF and LCIE, RTCA/DO-160 section 21, IATA (Lithium batteries), notMore Product Information