Gafas de seguridad, uvex winner
Proveedor: UVEX
9159.105 9159.005 9159.118
111-8215EA 44 EUR
111-8215 UVEX9159.005 UVEX9159.118
Gafas de seguridad, uvex winner
Gafas
Estas gafas metálicas de doble lente proporcionan una clara visibilidad en todas las direcciones. Las grandes lentes protegen toda la zona del ojo.
  • El ajuste ceñido ofrece altos niveles de protección y un amplio campo de visibilidad
  • Las patillas elásticas proporcionan un ajuste seguro
  • Las almohadillas nasales con bisagras se adaptan al usuario
  • Ajuste cómodo, incluso cuando se lleva durante mucho tiempo
Certificaciones: EN 166, EN 168, EN 170, EN 172