Base Chemizorb® absorbente
Proveedor: Merck
Chemizorb® Alkalis
1.01596.1000EA 82.6 EUR
1.01596.1000
Base Chemizorb® absorbente
Materiales para contención de derrames
La base Chemizorb es una mezcla en polvo compuesta por un copolímero mineral como absorbente, una sal ácida como neutralizador y un indicador de pH.
  • Manipulación sencilla
  • Indicador de pH para controlar el proceso de neutralización
  • 100 a 120 g de Chemizorb® OH- para absorber y neutralizar 100 ml de base
Al entrar en contacto con la base, el absorbente cambia a azul. Una vez finalizada la neutralización, el color azul se aclara.