Estuche absorbente para productos químicos
Proveedor: 3M
P110 P130 P200 P300 PF2001 P190 P110UK
121-1046EA 159 EUR
121-1046 121-1003 121-1005 121-1047 121-1048 121-1010 MMMAP110UK
Estuche absorbente para productos químicos
Materiales para contención de derrames
Se puede utilizar en cualquier lugar en el que se manejen líquidos peligrosos, con el fin de contener y limpiar posibles derrames sin demora.
  • P110: Para pequeños derrames o para la limpieza final de derrames importantes, hojas de 280×350 mm, absorción de 0,25 l/hoja
  • P130: rollo para las áreas grandes, se puede cortar al tamaño necesario, 330 mm×3 m, absorción de 50 l/rollo
  • P190: rollo universal, 330 mm×3 m, absorción de 72 l/rollo
  • P200: barreras, 75 mm×12 m, absorción de 3,75 l/barrera
  • P300: almohadillas de 108×380 mm, absorción de 2 l/almohada
  • P-F2001: barreras, almohadillas, hoja/rollo 12,5×1520 cm, absorción de 119 l/pack