Conjuntos de repuesto, SPILL-X®
Proveedor: VWR Chemicals
121-0010EA 489 EUR
121-0010 121-0009 121-0011 121-0012 121-0013
Conjuntos de repuesto, SPILL-X®
Materiales para contención de derrames
Estos conjuntos de repuesto se pueden usar con cinco tipos de kits de tratamiento SPILL-X®. Están disponibles en diferentes formatos.
  • Cada conjunto consta de 6 botellas.
Información de suministro: El conjunto SPILL-X® multiuso contiene 2 agentes ácidos, 2 agentes cáusticos y 2 agentes disolventes; mientras que el conjunto de repuesto SPILL-X-FP® de formaldehído incluye 3 agentes de formaldehído y 3 agentes disolventes.