Bandejas de vertido, desechables
Proveedor: MHP Industries
AT1.25 AT2.25
121-0300EA 121 EUR
121-0300 121-0301
Bandejas de vertido, desechables
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas/Platos para derrames
Fabricadas en poliestireno, blanco.
  • Con profundidad suficiente para contener de manera segura incluso los derrames más importantes de líquido
  • Antiestáticas
The spill containment tray protects laboratory benches.