Absorbente para mercurio, Chemizorb® Hg
Proveedor: Merck
1.01569.0001 1.12576.0001
1.01569.0001EA 198 EUR
1.01569.0001 1.12576.0001
Absorbente para mercurio, Chemizorb® Hg
Materiales para contención de derrames
Chemizorb® Mercurio, kit completo para la eliminación completa y segura de gotas de mercurio y otras trazas de mercurio elemental; incluye reactivos y agentes auxiliares.
  • Para la descontaminación segura y sencilla de zonas de aproximadamente un metro cuadrado
  • Chemizorb Hg no afecta a la piel. Es preciso llevar guantes a fin de evitar el contacto con el mercurio
  • Los residuos que contengan mercurio se deben desechar como materiales especiales de acuerdo con la normativa legal
Información de suministro: Pack contains 500 g reagent 1 and 100 ml reagent 2, plus accessories in plastic case.
Precaución: Merck products are not available from Avantor in all countries. Please check with your local distributor.