Solución de descontaminación, RNAse AWAY®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
7000 7002 7003 7005-11
732-2270EA 27 EUR
732-2270 732-2351 732-2271 732-2352
Solución de descontaminación, RNAse AWAY®
Soluciones de limpieza Descontaminantes
Solución lista para usar, para eliminar la contaminación por RNAsa de forma fácil y rápida de las superficies de trabajo, de instrumentos, pipetas, material de vidrio y plástico.
  • Fácil limpieza de diferentes superficies
  • Ideal para limpieza de materiales no esterilizables en autoclave
  • Sustituye a laboriosos procesos como el tratamiento DEPC
Solución lista para usar, para la eliminación de contaminación por ADN. Para la limpieza de las superficies de trabajo, de instrumentos, pipetas, termocicladores, etc.