Software for Julabo units
Proveedor: JULABO GmbH
8900005 8900110 8901105
JULA8900005EA 950 EUR
JULA8900005 461-3618 461-0063
Software for Julabo units
Software Software de laboratorio
Una amplia gama de aplicaciones que permite la programación, visualización y registro de procesos dependientes de la temperatura y del tiempo en combinación con instrumentos de laboratorio. Comunicación perfecta y posibilidades de conexión en red a través de la interfaz RS232/RS485, USB (con conversor opcional) y asistente de Profibus con la automatización del laboratorio.
  • Funciones de encendido/apagado y entrada de punto de ajuste con funciones de zoom gráfico
  • Indicación de la capacidad válida real, de calentamiento y enfriamiento
  • Repetición de perfiles memorizados
  • Visualización de hasta 4 curvas en un diagrama
  • Función de rampa de hasta 100 pasos
Software EasyTemp: Se puede descargar gratuitamente en la página web de Julabo (www.julabo.de). Es ideal para su uso con unidades Julabo con la interfaz RS232, lo que permite el control de una única unidad. Registro de los valores medidos en formato ASCII.
Software Easy Temp Professional: Permite el control de hasta 24 unidades Julabo con la interfaz RS232 (USB opcional). Registro de los valores medidos en formato ASCII y Excel. Con hasta 4 escalas definibles, el usuario puede introducir fórmulas como la media, además, las diferencias entre los valores medidos y los comentarios de texto se pueden visualizar en el diagrama.
Programación y registro de perfiles individuales para cada unidad con pantalla gráfica de hasta 16 curvas en un diagrama
Reproduce los valores importantes en un gráfico
Ventana separada para controlar cada unidad y un botón que puede iniciar simultáneamente las unidades
Los perfiles se pueden cambiar mientras se están ejecutando
Programación de rampas completa con hasta 1000 pasos por perfil y para cada unidad
Las opciones para EasyTemp Professional incluyen el control de instrumentos de laboratorio de diferente tipo, por ejemplo, agitadores para laboratorio, agitadores magnéticos, bombas de dosificación, medidores de pH. También se pueden obtener controladores para Devicenet, Profibus, Ethernet y las interfaces RS485. Información disponible previa petición.