Sensores de referencia Precision PT100
Proveedor: JULABO GmbH
8902213 8902215 8902223 8902225 8981002
461-3533EA 666 EUR
461-3533 461-3534 461-3535 461-3536 461-3537
Sensores de referencia Precision PT100
Electrodos Otros electrodos
El sensor es adecuado para uso en baños de calibración.
  • Dispositivos de medición electrónicos integrados y conexión RS232.
  • Rango de medición -30 y +300 °C
  • La precisión de la medición es ±0,05 °C en todo el rango de medición, excepto entre +0,01 y 100,00 °C en los que la precisión es ±0,01 °C
Dimensions: 180×4 mm