Líquidos de baño, Supelco®
Proveedor: Merck
1.06900.1000
1.15265.2500
1.06900.1000EA
97.2
EUR
1.06900.1000
1.15265.2500
Líquidos de baño, Supelco®
Baños circuladores de fluido
Líquidos de baño para mejorar la vida del termostato.
- El líquido del baño de aceite puede usarse hasta aproximadamente 250 °C.
- El líquido del baño calefactor puede usarse hasta aproximadamente 170 °C.
- No corrosivo.
- Punto de inflamación elevado.
- Baja evaporación.
Note: At temperatures approaching the recommended maximum operating temperature it may be advisable to use these products in a fume cupboard or vented area.
Precaución: Nota: a temperaturas próximas a la temperatura de funcionamiento máxima recomendada puede ser aconsejable utilizar estos productos en una campana extractora de gases o área ventilada.
1 cP = 1 mPa.s