Líquidos de baño
Proveedor: JULABO GmbH
8940111
8940114
8940115
8940125
8940100
8940101
8940103
8940104
8940105
8940107
8940109
8940124
8940102
8940133
8940132
8940138
8940139
8940140
8940141
8940108
8940106
8940142
8940143
8940113
461-3102EA
430
EUR
461-3102
461-3103
461-0226
461-3122
461-0111
461-0110
461-0120
461-0131
461-0130
461-0140
461-0225
461-0474
461-0121
461-0478
461-0477
461-0875
461-0876
461-0877
461-0878
461-0151
461-0141
JULA8940142
JULA8940143
JULA8940113
Líquidos de baño
Baños circuladores de fluido
Los líquidos de baño se han seleccionado cuidadosamente y se ha probado su larga vida útil. Son adecuados para el uso con circuladores de refrigeración y calefacción cuando no se puede usar agua como líquido del baño. La elección del líquido del baño es crucial para conseguir los mejores resultados en el control de la temperatura y el funcionamiento del circulador.
- Escasa toxicidad, prácticamente inodoros
- Gran estabilidad y buena conductividad térmica
- Poca viscosidad y escasamente corrosivos