VWR® Líquidos de silicona
Proveedor: VWR Chemicals
630057WEA 8040 EUR
630057W 630076C 630077D 630094E 630096G 630097H Q1-200KG
VWR® Líquidos de silicona
Baños circuladores de fluido
Gama de líquidos de silicona recomendada para el uso en los baños. Con baja toxicidad, inertes y duraderos debido a su baja volatilidad.
  • No corrosivo
  • Punto de inflamación elevado
  • Larga vida útil
  • Baja evaporación
Los líquidos poseen características de transferencia de calor excelentes y cubren un amplio intervalo de temperaturas de −40 a +200 °C.
1 cS = 1 mm²/s
Envase: Packed in a plastic bottle/plastic container.
Precaución: a temperaturas elevadas pueden producirse vapores nocivos. Se aconseja utilizar este material en una campana extractora de gases a temperaturas superiores a 140 ºC.