Accesorios para baños de agua SUB Aqua Plus, JB Aqua Plus y SBB Aqua Plus
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS
LF14 LF28 LF6 LU14 LU28 LU36 LU6 RS14H RS28H RS36H SY1 J2-10 J2-13 J2-16 J2-19 J2-25 J2-30 J2-SE J2-LE AQBT26 AQBT5 AQL5 AQBT12 RS18H
462-8221EA 419 EUR
462-8221 462-8222 462-8220 462-8211 462-8212 462-8213 462-8210 462-8231 462-8232 462-8233 462-8354 462-8451 462-8452 462-8453 462-8454 462-8455 462-8456 462-8457 462-8458 GRANAQBT26 GRANAQBT5 GRANAQL5 GRANAQBT12 462-0187
Accesorios para baños de agua SUB Aqua Plus, JB Aqua Plus y SBB Aqua Plus
Baños Baños de agua
Amplia gama de accesorios de acero inoxidable para baños JB Academy, JB Nova, SUB Aqua Pro, (SUB Aqua Plus, JB Aqua Plus y SBB Aqua Plus).
  • Las tapas planas con juegos de aros permiten el uso en el baño de recipientes de varios tamaños y alturas
  • Las tapas inclinadas con asa aislada dirigen la condensación hacia el lateral del baño, protegiendo los recipientes que hay en su interior
  • Las tapas de PC se incluyen de serie con los baños JB Nova y SUB Aqua Pro
  • Los estantes dobles elevados permiten acomodar simultáneamente recipientes de varios tamaños alterando la profundidad de líquido efectiva.
  • Amplia gama de estantes para tubos de ensayo, perforados como ayuda a la convección