Transportadores, MonoBox
Proveedor: DELTA T
V020017 V020018 V020016
478-9932EA 0 EUR
478-9932 478-9933 478-9931
Transportadores, MonoBox
Cajas Cajas para transporte
Las MonoBox están diseñadas para transportar de uno a tres TempShells. Los pares de elementos de refrigeración encajan dentro de la carcasa exterior de espuma y se mantienen a la temperatura correcta hasta 36 horas. Las MonoBox están destinadas a transportar bolsas, muestras u otros productos.
  • Para el transporte por carretera, ferrocarril o correo
  • Para el transporte de sangre entre el banco de sangre y el centro de donación, así como para la entrega de artículos farmacéuticos de pequeño volumen
  • Fabricado con dos piezas de dos tamaños diferentes que pueden