Florisil® for preparative chromatography
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.12518.0100 1.12518.1000 1.12994.0100 1.12994.1001
1.12518.0100EA 113 EUR
1.12518.0100 1.12518.1000 1.12994.0100 1.12994.1001
Florisil® for preparative chromatography
Sorbentes para cromatografía Sorbentes para HPLC
Florisil® compuesto por dióxido de silicio y óxido de magnesio en relación 85:15, aprox. Esta fase polar se utiliza para la determinación de esteroides y alcaloides. La actividad se ajusta mediante la temperatura.
  • La temperatura de activación de 675 °C, como la utilizada para el artículo 1.12994, proporciona una forma altamente activa.
  • El artículo 1.12518 de Florisil® activado a 650 °C es un material menos activo
Propiedades físicas:
Composición: MgO 15,5%, SiO₂ 84,5%, Na₂SO₄ 0,5% (máx. 1%)
valor pH: aprox. 8,5
Superficie específica: 300 m²/g
Peso específico: 2,51 g/ml