Patrones para índice de refracción según Ph. Eur., Supelco®
Proveedor: Merck
1.08961.0001 1.08962.0001
1.08961.0001EA 473 EUR
1.08961.0001 1.08962.0001
Patrones para índice de refracción según Ph. Eur., Supelco®
Normativas Estándar para índice de refracción
En la Farmacopea Europea se describen diversos materiales de referencia para el control automático de refractómetros (ver  Ph. Eur. 2.2.6). Para ello se utiliza  trimetilpentano, tolueno y metilnaftaleno. Este control automático se debe realizar antes de cada medición. Merck ofrece estos materiales de referencia listos para usar. En el amplio surtido podrá encontrar el patrón adecuado para casi todos los rangos. Cubren un rango de índice de refracción de 1,3915 a 1,6160 (20 °C).