Líquidos y aceites de calibración para refractómetros
Proveedor: BELLINGHAM STANLEY
Variedad de líquidos para verificación/calibración en los extremos inferior y superior de la escala de índices de refracción y el intervalo Brix correspondiente.
Líquidos AG.
Extremo inferior de la escala Brix
Disponibles en formato multipack de 5 x 5 ml y 20 x 5 ml
Incertidumbre máxima ±0,000037 RI o ±0,019 °Brix
Calibration oils.
Extremo superior de la escala Brix
Disponibles en multipacks de 5 x 5 ml
Incertidumbre máxima ±0,000074 RI o ±0,030 °Brix
Certificaciones: Fabricados según la norma EN/ISO/IEC17025:2005 y son trazables a NIST.
Información para pedidos: para otras soluciones estándar de sacarosa póngase en contacto con Avantor.