Reactivos para valoraciones Karl Fischer, Aquastar™, Supelco®
Proveedor: Merck
1.09255.0500 1.09257.0500 1.09257.2500 1.88009.1000 1.88009.2500 1.88001.1000 1.88002.1000 1.88005.0500 1.88005.1000 1.88005.2500 1.88006.1000 1.88007.1000 1.88008.1000 1.88008.2500 1.88010.0500 1.88010.1000 1.88010.2500 1.88011.1000 1.88015.1000 1.88015.2500 1.88016.1000 1.88020.1000 1.88021.1000 1.88035.0500 1.88036.0500 1.88001.1003 1.88002.1003 1.88005.1003 1.88006.1003 1.88010.1003 1.88011.1003 1.88001.1043 1.88002.1043 1.88005.2503 1.88010.1043 1.88010.2543 1.88011.1043 1.88079.0500 1.88062.0500 1.88063.0010 1.88007.1000_T
1.09255.0500EA 73.48 EUR
1.09255.0500 1.09257.0500 1.09257.2500 1.88009.1000 1.88009.2500 1.88001.1000 1.88002.1000 1.88005.0500 1.88005.1000 1.88005.2500 1.88006.1000 1.88007.1000 1.88008.1000 1.88008.2500 1.88010.0500 1.88010.1000 1.88010.2500 1.88011.1000 1.88015.1000 1.88015.2500 1.88016.1000 1.88020.1000 1.88021.1000 1.88035.0500 1.88036.0500 1.88001.1003 1.88002.1003 1.88005.1003 1.88006.1003 1.88010.1003 1.88011.1003 1.88001.1043 1.88002.1043 1.88005.2503 1.88010.1043 1.88010.2543 1.88011.1043 1.88079.0500 1.88062.0500 1.88063.0010 1.88007.1000_T
Reactivos para valoraciones Karl Fischer, Aquastar™, Supelco®
Karl Fischer titulantes y reactivos
La gama Aquastar™ está diseñada para proporcionar reactivos para la determinación de agua mediante la valoración Karl Fischer de un amplio rango de sustratos y mediante una amplia variedad de metodologías. Se incluyen los reactivos para uno o dos componentes; reactivos culombimétricos combinados; disolventes para aceites y grasas; reactivos y disolventes para la determinación de agua en cetonas y aldehídos.
  • Los CombiTitrants y CombiSolvents no son tóxicos
  • Resultados muy precisos y reproducibles
  • Rápidos y fiables
Merck ha introducido en la gama de tituladores Aquastar® algunos paquetes con tecnología adicional: los tituladores Supelco® SmartTitrants, que utilizan una etiqueta RFID para proporcionar una transferencia de datos sin problemas entre el titulador inteligente y la etiqueta RFID en la etiqueta del frasco de titulador. Esto garantizará que toda la información necesaria para la ejecución del método, el cálculo de resultados y la documentación se transfiera al titulador equipado con esta tecnología. Los tituladores Mettler Toledo Compact y Excellence incluyen esta tecnología. Consulte la tabla de pedidos a continuación para ver los paquetes con etiquetas RFID.