Soluciones tampón, Certipur®, listas para usar, Supelco®
Proveedor: Merck
1.01645.1000 1.07294.1000 1.07827.1000 1.09432.1000 1.09433.1000 1.09433.9010 1.09434.1000 1.09435.1000 1.09435.9010 1.09436.1000 1.09437.1000 1.09438.1000 1.09438.9010 1.09439.1000 1.09439.9010 1.09460.1000 1.09461.1000 1.09461.9010 1.09462.1000 1.09435.4000 1.09438.4000 1.09439.4000 1.09461.4000 1.99022.4000 1.09433.4000 1.09437.4000 1.09460.4000
1.01645.1000EA 114 EUR
1.01645.1000 1.07294.1000 1.07827.1000 1.09432.1000 1.09433.1000 1.09433.9010 1.09434.1000 1.09435.1000 1.09435.9010 1.09436.1000 1.09437.1000 1.09438.1000 1.09438.9010 1.09439.1000 1.09439.9010 1.09460.1000 1.09461.1000 1.09461.9010 1.09462.1000 1.09435.4000 1.09438.4000 1.09439.4000 1.09461.4000 1.99022.4000 1.09433.4000 1.09437.4000 1.09460.4000
Soluciones tampón, Certipur®, listas para usar, Supelco®
Tampones Tampones pH
Materiales para el control y la calibración precisos de medidores de pH.
  • Trazable según el estándar principal NIST y PTB - Desviación máx. ±0,01 (excepto pH 10 con ±0,02)
  • Tamaños de envase mayores de 4 l y 10 l con formato Titripac® fácil de usar, que elimina los problemas de contaminación
  • Temperatura de referencia: +20 °C except 1.99022.4000 which is +25 °C
Medido en un laboratorio acreditado e independiente de calibración para la medición del pH (DKD-K-14301).
Envase: Plastic bottles (1 L) or PE/aluminium Titripac® pack (4 and 10 L).