Soluciones tampón patrón de referencia Certipur®, Supelco®
Proveedor: Merck
1.99001.0001
1.99002.0001
1.99003.0001
1.99004.0001
1.99005.0001
1.99006.0001
1.99012.0001
1.99019.0001
1.99021.0001
1.99022.0001
1.99016.0001
1.99064.0001
1.99001.0001EA
133
EUR
1.99001.0001
1.99002.0001
1.99003.0001
1.99004.0001
1.99005.0001
1.99006.0001
1.99012.0001
1.99019.0001
1.99021.0001
1.99022.0001
1.99016.0001
1.99064.0001
Soluciones tampón patrón de referencia Certipur®, Supelco®
Buffers
Tampones pH
Para la calibración de medidores de pH.
- Prácticos sobres de 30 ml, de un solo uso, que permiten evitar riesgos de contaminación
- Soluciones siempre frescas y listas para usar
- Lote certificado trazable a SRM de NIST y PTB
- Preciso: desviación máxima de ±0,015 unidades de pH
pH value is measured with a combined glass electrode after 5-point calibration according to DIN 19268 with reference buffer solutions according to DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur. and USP.