VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Proveedor: VWR Chemicals
Soluciones preparadas a partir de reactivos AnalaR® NORMAPUR® para análisis.
- Valor analítico real en la etiqueta a una precisión de ±0,02 unidades de pH (pH 1,00 a 11,00) (±0,05 para tampón de pH 12,00)
- Trazables a SRM según NIST
- Número de lote y fecha de envasado para garantizar la trazabilidad
- Certificado de análisis disponible en www.vwr.com
Manufactured from analytical grade products presenting high accuracy: 0,02 pH unit from pH 1,00 to 11,00 and 0,05 pH unit for pH 12,0.
Certificaciones: Los productos con acreditación ISO 17034 que figuran en la tabla siguiente se producen y certifican de acuerdo con la norma ISO 17034 acreditada por BELAC con el número de certificación 542-RM. Toda la información relativa a la utilización de estos MRC se encuentra en el certificado de análisis.
Información para pedidos: Si se requieren volúmenes significativamente grandes, póngase en contacto con su oficina de ventas local de Avantor para obtener una oferta personalizada.
Envase: Available in different pack sizes: 100 ml, 500 ml, 1 L, 5 L plastic bottles and bag-in-box (5 and 10 L).