Estándares de conductividad y TDS
Proveedor: Hanna
HI7039L HI7035L HI7030L/C
663-5009EA 25.1 EUR
663-5009 663-5008 HANNHI7030L/C
Estándares de conductividad y TDS
Normativas Estándar para conductividad
Una extensísima gama de soluciones estándar diseñadas para asegurar la máxima precisión de los medidores y sensores de conductividad.
  • The labels on the bottles and sachets include the batch number, expiry date and the relationship between conductivity and temperature
Las etiquetas de los frascos y sobres incluyen el número de lote, la fecha de caducidad y la relación entre conductividad y temperatura.